Få mere at vide
N-Nitroso Betahistine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Betahistine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O/c1-11(10-12)7-5-8-4-2-3-6-9-8/h2-4,6H,5,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 165.0902 |
| Procent renhed | >95% |