missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso Acetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Acetanilide |
| CAS | 938-81-8 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Nitroso-N-phenylacetamide, NSC 95272 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-7(11)10(9-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N(N=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-nitroso-N-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.161 |
| Formel vægt | 164.059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?