missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso Acetanilide, TRC

Artikelnummer. 30471214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471214 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50102010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Acetanilide
CAS 938-81-8
Molekylær formel C8 H8 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym N-Nitroso-N-phenylacetamide, NSC 95272
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O2/c1-7(11)10(9-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
SMIL CC(=O)N(N=O)c1ccccc1
IUPAC navn N-nitroso-N-phenylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 164.161
Formel vægt 164.059
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.