missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso-3-pyrrolidinol, TRC

Artikelnummer. 30480316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30480316 25 mg -
30480816 10 mg -
30478332 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50101025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56222-35-6
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Synonym 1-Nitroso-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-nitrosopyrrolidine, 3-Hydroxy-N-nitrosopyrrolidine, N-Nitroso-3-hydroxypyrrolidine
IUPAC navn 1-nitrosopyrrolidin-3-ol
SMIL OC1CCN(C1)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-3-pyrrolidinol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-4-1-2-6(3-4)5-8/h4,7H,1-3H2
Formel vægt 116.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.