Få mere at vide
N-Nitroso-2-methylthiazolidine 4-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-2-methylthiazolidine 4-Carboxylic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3S/c1-3-7(6-10)4(2-11-3)5(8)9/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 176.0256 |