Få mere at vide
N-Nitroso(2-hydroxyethyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso(2-hydroxyethyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O4/c7-2-1-6(5-10)3-4(8)9/h7H,1-3H2,(H,8,9) |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 148.0484 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |