Få mere at vide
N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O2/c1-16-11-5-3-2-4-10(11)13-6-8-14(12-15)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 221.1164 |