missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitro-S-methylisothiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitro-S-methylisothiourea |
| CAS | 2986-25-6 |
| Molekylær formel | C2H5N3O2S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-1-nitro-2-thiopseudourea, 1-Nitro-2-methylisothiourea, NSC 47544, S-Methyl-1-nitroisothiourea S-Methyl-N-nitroisothiourea S-Methyl-N-nitroisourea, Nitrocarbamimidothioic Acid Methyl Ester, Methyl Nitrocarbamimidothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5N3O2S/c1-8-2(3)4-5(6)7/h1H3,(H2,3,4) |
| SMIL | O=N(NC(SC)=N)=O |
| IUPAC navn | methyl nitrocarbamimidothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.14 |
| Formel vægt | 135.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?