missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitro-S-methylisothiourea, TRC

Artikelnummer. 30476382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476382 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4966701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitro-S-methylisothiourea
CAS 2986-25-6
Molekylær formel C2H5N3O2S
Mængde 1 g
Synonym 2-Methyl-1-nitro-2-thiopseudourea, 1-Nitro-2-methylisothiourea, NSC 47544, S-Methyl-1-nitroisothiourea S-Methyl-N-nitroisothiourea S-Methyl-N-nitroisourea, Nitrocarbamimidothioic Acid Methyl Ester, Methyl Nitrocarbamimidothioate
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2S/c1-8-2(3)4-5(6)7/h1H3,(H2,3,4)
SMIL O=N(NC(SC)=N)=O
IUPAC navn methyl nitrocarbamimidothioate
Molekylvægt (g/mol) 135.14
Formel vægt 135.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.