Få mere at vide
N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]carbamimidothioic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]carbamimidothioic Acid Methyl Ester |
| CAS | 184848-82-6 |
| Molekylær formel | C7H13N3O3S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-14-7(9-10(11)12)8-4-6-2-3-13-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | O=N(N/C(SC)=N/CC1COCC1)=O |
| IUPAC navn | methyl (Z)-N-nitro-N'-((tetrahydrofuran-3-yl)methyl)carbamimidothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.26 |
| Formel vægt | 219.07 |