missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]carbamimidothioic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30475922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475922 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5050801MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]carbamimidothioic Acid Methyl Ester
CAS 184848-82-6
Molekylær formel C7H13N3O3S
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-14-7(9-10(11)12)8-4-6-2-3-13-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
SMIL O=N(N/C(SC)=N/CC1COCC1)=O
IUPAC navn methyl (Z)-N-nitro-N'-((tetrahydrofuran-3-yl)methyl)carbamimidothioate
Molekylvægt (g/mol) 219.26
Formel vægt 219.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.