Få mere at vide
N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine (Stabilized with Water), TRC
Artikelnummer. 30010068
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010068 5 g
30006681 100 mg
30006547 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4939905G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-25-7
Molekylær formel C2 H5 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 147.09
Synonym Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N-nitroso- (9CI, ACI), Guanidine, 1-methyl-3-nitro-1-nitroso- (6CI, 8CI), N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (ACI), 1-Methyl-1-nitroso-2-nitroguanidine, 1-Methyl-1-nitroso-3-nitroguanidine, 1-Methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Nitroso-3-nitro-1-methylguanidine, Methylnitronitrosoguanidine, MNNG, N-Methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N1-nitro-N-nitrosoguanidine, N-Methyl-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanadine, N-Nitroso-N-methyl-N'-nitroguanidine, N-Nitroso-N-methylnitroguanidine, N-Nitroso-N'-nitro-N-methylguanidine, N-Nitrosoguanidine, Nitrosoguanidine, NSC 9369, NTG
IUPAC navn 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
SMIL CN(N=O)C(=N)N[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H5N5O3/c1-6(5-8)2(3)4-7(9)10/h1H3,(H2,3,4)
Formel vægt 147.0392
Procent renhed >95%