Få mere at vide
N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine (Stabilized with Water) (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30403755
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30403755 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30403755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT01151X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine
CAS 70-25-7
Molekylær formel C2 H5 N5 O3
Mængde 1 mL
Synonym Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N-nitroso- (9CI, ACI), Guanidine, 1-methyl-3-nitro-1-nitroso- (6CI, 8CI), N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (ACI), 1-Methyl-1-nitroso-2-nitroguanidine, 1-Methyl-1-nitroso-3-nitroguanidine, 1-Methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Nitroso-3-nitro-1-methylguanidine, Methylnitronitrosoguanidine, MNNG, N-Methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N1-nitro-N-nitrosoguanidine, N-Methyl-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanadine, N-Nitroso-N-methyl-N'-nitroguanidine, N-Nitroso-N-methylnitroguanidine, N-Nitroso-N'-nitro-N-methylguanidine, N-Nitrosoguanidine, Nitrosoguanidine, NSC 9369, NTG
InChI formel InChI=1S/C2H5N5O3/c1-6(5-8)2(3)4-7(9)10/h1H3,(H2,3,4)
SMIL CN(N=O)C(=N)N[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
Molekylvægt (g/mol) 147.09
Formel vægt 147.0392
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine 1 mg/mL