missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitro-Alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitro-alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(11-14)8-7-10(13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,13H,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 194.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?