missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitro-1H-imidazol-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitro-1H-imidazol-2-amine |
| CAS | 123342-91-6 |
| Molekylær formel | C3H4N4O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(1H-Imidazol-2-yl)nitramide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c8-7(9)6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6) |
| SMIL | O=N(NC1=NC=CN1)=O |
| IUPAC navn | N-(1H-imidazol-2-yl)nitramide |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.09 |
| Formel vægt | 128.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?