missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitro-1,2,3,4-tetradehydro Argatroban Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 17949534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949534 100 mg
17919914 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17949534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN565120100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74874-09-2
Synonym ethyl (2R,4R)-4-methyl-1-[(2S)-2-[(3-methylquinolin-8-yl)sulfonylamino]-5-[(N-nitrocarbamimidoyl)amino]pentanoyl]piperidine-2-carboxylate

Tekniske data

Format Neat
Molekylær formel C25H35N7O7S
MDL nummer MFCD08458425
Molekylvægt (g/mol) 577.65, 577.66
InChI nøgle DWOYDKNIEZWRDH-LSTHTHJFSA-N
SMIL CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](C)CCN1C(=O)[C@H](CCC\N=C(/N)N[N+]([O-])=O)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=CC(C)=CN=C12
IUPAC navn ethyl (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(E)-[amino(nitroamino)methylidene]amino]-2-(3-methylquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylate
Produkttype Impurity
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.