missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(NBD-Aminohexanoyl) D-erythro-Sphingosine, TRC

Artikelnummer. 30474147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474147 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3812501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(NBD-Aminohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
CAS 94885-02-6
Molekylær formel C30 H49 N5 O6
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc(c2nonc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(E,2S,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]-6-[(4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)amino]hexanamide
Molekylvægt (g/mol) 575.74
Formel vægt 575.3683
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.