Få mere at vide
N,N'-Thiodiphthalimid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30474790
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474790 1 g
30473412 500 mg
30482049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474790 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5974001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7764-29-6
Molekylær formel C16 H8 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 324.31
Synonym 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
IUPAC navn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl) sulfanylisoindol-1,3-dion
SMIL O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Thiodiphthalimide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Formel vægt 324.0205