Få mere at vide
N-n-Tetradecylmethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-n-Tetradecylmethylamine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-2/h16H,3-15H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 227.2613 |