Få mere at vide
N-(n-propy)thiourea, 98%
Artikelnummer. 11398255
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398255 5 g 5g
11388255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10149.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 927-67-3 | C4H10N2S | 118,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-67-3
Molekylær formel C4H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 118.20
MDL nummer MFCD00041195
InChI nøgle UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylthiourea, 1-propyl-2-thiourea, 1-propylthiourea, propyl-2-thiourea, thiourea, propyl, thiourea, n-propyl, propyl isothiourea, thiourea,n-propyl, n-n-propyl thiourea, n-prop-2-en-1-ylthioformamide
PubChem CID 1615208
IUPAC navn propylthiourinstof
SMIL CCCNC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(n-Propyl)thiourea
Smeltepunkt 109 °C til 112 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1743064
Formel vægt 118.2
Procent renhed 98%