Få mere at vide
N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide), 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783514
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30783514 100 mg 100mg
30778124 250 mg 250mg
30768618 5 g 5g
30782820 1 g 1g
30774968 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30783514 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD142371100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide)
CAS 1477-57-2
Molekylær formel C12H20Cl4N2O2
MDL nummer MFCD00000841
Mængde 100 mg
SMIL O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 366.11
Procent renhed 95%