missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(n-Nonyl)deoxynojirimycin, TRC

Artikelnummer. 30474886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474886 10 mg
30476678 50 mg
30481775 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN65030010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81117-35-3
Molekylær formel C15 H31 N O4
Molekylvægt (g/mol) 289.41
Synonym N-Nonyldeoxynojirimycin
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-nonylpiperidine-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(n-Nonyl)deoxynojirimycin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
Formel vægt 289.2253
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.