Få mere at vide
N,N,Nft.,Nft.-Tetramethylethylendiamin, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496491 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
11496491 50 mL
1 options
Artikelnummer. 11496491 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219401950
 Begrænset vare
På lager
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamin er en tertiær aminbase
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Tæthed 0,775 g/ml ved 20 °C
Analyseprocentområde Ca. 99%
Molekylær formel C6H16N2
MDL nummer MFCD00008335
Mængde 50 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vægt 116.2
Procent renhed 99%
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Væske