Få mere at vide
Alfa Aesar™ N,N',N″-Triphenylguanidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11443078
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11443078
Brand: Alfa Aesar™ A18794.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is employed as a intermediate for organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-01-9
Molekylær formel C19H17N3
Molekylvægt (g/mol) 287.366
MDL nummer MFCD00020648
InChI nøgle FUPAJKKAHDLPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n',n-triphenylguanidine, guanidine, n,n',n-triphenyl, sym-triphenylguanidine, guanidine, triphenyl, 1,2,3-trifenylguanidin, unii-i64b170qfg, 1,2,3-trifenylguanidin czech, guanidine, 1,2,3-triphenyl, phenyl 2-phenyl-1-phenylamino-2-azavinyl amine, triphenylguanidin
PubChem CID 7539
IUPAC navn 1,2,3-triphenylguanidine
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N',N''-Triphenylguanidine
Smeltepunkt 142°C to 145°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 287.36
Procent renhed 97%