Få mere at vide
N,N,N'-Trimethylethylendiamin, 96%
Artikelnummer. 11398277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398277 5 g 5g
11308287 1 g 1g
11318287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031785.06
 Begrænset vare
På lager
Brugt som forløber i syntesen af et nyt tvillinge-surfaktant, nemlig N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammoniumbromider. Bruges også som en aminokomponent til in-situ dannelse af alfa-aminoalkoxider. Involveret i syntesen af N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin. | CAS: 142-25-6 | C5H14N2 | 102,181 g/mol
N,N,N'-Trimethylethylendiamin anvendes som en precursor i syntesen af et nyt gemini overfladeaktivt stof, dvs. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammoniumbromider. Det bruges også som en aminkomponent til in-situ dannelse af alfa-aminoalkoxider. Yderligere er det involveret i syntesen af N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
  • Anvendes som forløber i syntese af nye gemini overfladeaktive stof, dvs. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammoniumbromider
  • Anvendes som aminkomponent til in-situ dannelse af alfa-aminoalkoxider Involveret i syntese af N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-25-6
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.181
MDL nummer MFCD00014874
InChI nøgle HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67338
IUPAC navn N,N',N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMIL CNCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Tæthed 0.804 g/mL
Kogepunkt 116 °C til 118 °C
Flammepunkt 9 °C (49 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.419
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske