missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propanediamine (N,N-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 1219803-54-9 |
| Molekylær formel | C6 D6 H10 N2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propanediamine (N,N-dimethyl-d6), N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N1,N1-Di(methyl-d3)-N3-methyl-1,3-propanediamine, N-[3-Di(methyl-d3)aminopropyl]-N-methylamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCNC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N-methyl-N',N'-bis(trideuteriomethyl)propane-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.242 |
| Formel vægt | 122.169 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?