missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N,N-Trimethyl-2-oxo-1-propanaminium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N-Trimethyl-2-oxo-1-propanaminium Chloride |
| CAS | 54541-46-7 |
| Molekylær formel | C6H14ClNO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Acetonyltrimethylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CC(=O)C[N](C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-(trimethyl-λ^{5}-azanyl)propan-2-one;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.63 |
| Formel vægt | 151.0764 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?