Få mere at vide
N,N,N'-Trimethyl-1,4-benzenediamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N'-Trimethyl-1,4-benzenediamine Dihydrochloride |
| CAS | 2739-08-4 |
| Molekylær formel | C9H14N2 .2HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N1,N1,N4-Trimethylbenzene-1,4-diamine, 4-(Dimethylamino)-N-methylaniline Dihydrochloride, N,N,N'-Trimethyl-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride, N,N,N'-Trimethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c1-10-8-4-6-9(7-5-8)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3 |
| SMIL | CNc1ccc(cc1)N(C)C |
| IUPAC navn | 1-N,1-N,4-N-trimethylbenzene-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1157 |