Få mere at vide
N,N,N'-Trimethyl-1,3-propandiamin, TRC
Artikelnummer. 30453927
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30453927 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30453927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7966602.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine
CAS 4543-96-8
Molekylær formel C6H16N2
Mængde 2.5 g
Synonym N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine, (3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N'-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N'-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N'-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, N1,N1,N3-Trimethylpropane-1,3-diamine
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CNCCCN(C)C
IUPAC navn N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.2
Formel vægt 116.1313