Få mere at vide
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt med (E)-3-hydroxy-2-propenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt with (E)-3-Hydroxy-2-propenal |
| CAS | 100683-54-3 |
| Molekylær formel | C19H39NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Malondialdehyde Tetrabutylammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+ |
| SMIL | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]\C=C\C=O |
| IUPAC navn | (E)-3-oxoprop-1-en-1-olate; Tetrabutylazanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.5 |
| Formel vægt | 313.2981 |