Få mere at vide
N,N,N',N'-tetraphenylbenzidin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426038 1 g 1g
15436038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59650.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15546-43-7 | C36H28N2 | 488.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15546-43-7
Molekylær formel C36H28N2
Molekylvægt (g/mol) 488.63
MDL nummer MFCD00228123
InChI nøgle DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetraphenylbenzidine, tetraphenylbenzidine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n,n-tetraphenylbenzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetraphenyl, n,n'-diphenyl-n,n',di-m-tolyl-benzidine, n,n,n',n'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bis diphenylamino biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl
PubChem CID 84981
IUPAC navn N,N-diphenyl-4-[4-(N-phenylanilino)phenyl]anilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Smeltepunkt 230°C to 234°C
Mængde 1 g
Formel vægt 488.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof