Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, 98%
Artikelnummer. 11313027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313027 25 g 25g
11303027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13392.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 2782-91-4 | C5H12N2S | 132,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2782-91-4
Molekylær formel C5H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 132.23
MDL nummer MFCD00008324
InChI nøgle MNOILHPDHOHILI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylthiourea, thiourea, tetramethyl, basthioryl, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thiourea, tmtu, n,n,n',n'-tetramethylthiourea, urea, thio-, tetramethyl, tetramethyl-2-thiourea, urea, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thio, thiourea, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 17725
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylthiourinstof
SMIL CN(C)C(=S)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylthiourea
Smeltepunkt 75 °C til 77 °C
Kogepunkt 245 °C
Flammepunkt 190 °C (374 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 1744916
Formel vægt 132.23
Procent renhed 98%