Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 11336766
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336766 25 g 25g
11346766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04037.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102,18 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin er et reagens, der anvendes som en bekvem kilde til Mannich-mellemproduktet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N,N′ ,N′ -Tetramethylmethylendiamin er et reagens, der anvendes som en bekvem kilde til Mannich-mellemproduktet.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-80-9
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008328
InChI nøgle VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
SMIL CN(C)CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 0.749
Kogepunkt 83°C to 85°C
Flammepunkt −12°C (10°F)
Lineær formel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.401
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1731946
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylmetandiamin
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%