Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylmetanediamine, TRC
Artikelnummer. 30455416
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30455416 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30455416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31107010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine
CAS 51-80-9
Molekylær formel C5H14N2
Mængde 10 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-2,4-diazapentane, Bis(dimethylamino)methane, Dimethyl[(dimethylamino)methyl]amine, Methylenebis(dimethylamine)
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
SMIL CN(C)CN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylmetanediamin
Molekylvægt (g/mol) 102.18
Formel vægt 102.1157