Få mere at vide
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15821561
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15821561 250 mL
15811561 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15821561 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8218970250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-70-6
Tekniske data
Smeltepunkt <-80°C
Tæthed 0.92 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 162°C/1013 hPa
Molekylær formel [(CH3)2N]2C=NH
MDL nummer MFCD00008323
Mængde 250 mL
Synonym N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine, N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
Molekylvægt (g/mol) 115.18