Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30410464
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410464 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30305010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H16 N2
Mængde 10 g
Synonym N1,N1,N2,N2-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, (Dimethylamino)ethyl)dimethylamine, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, 2,5-Dimethyl-2,5-diazahexane, Dabco TMEDA, Dimethyl[2-(dimethylamino)ethyl]amine, Kaolizer 11, MR, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminoethane, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminoethane, Propamine D, TEMED, TMED, TMEDA, Tetrameen, Toyocat TE
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.2
Formel vægt 116.1313
Procent renhed >95