Få mere at vide
N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin, elektroforesekvalitet, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N«,N«-Tetramethyl-Ethylenediamine |
| CAS | 110-18-9 |
| Molekylær formel | C6H16N2 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
| InChI nøgle | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN(C)CCN(C)C |
| IUPAC navn | N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.208 |
| PubChem CID | 8037 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TEMED, Electrophoresis Grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine