Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, elektroforesekvalitet
Artikelnummer. 15400327
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400327 100 mL 100ml
15490317 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400327 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63734.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin anvendes som polymerisationsaccelerator i gelelektroforese, opløsningsmiddel og oxidationsreagens. N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin bruges som antihyperlipidæmisk, plantevækststimulator, patogenvæksthæmmer, bibringer plantesygdomsresistens. TEMED bruges sammen med ammoniumpersulfat til at katalysere polymerisationen af akrylamid ved fremstilling af polyacrylamidgeler, der bruges i gelelektroforese. TMEDA er almindeligt anvendt som en ligand for metalioner. TEMED kan også være en komponent i hypergoliske drivmidler. Tetramethylethylendiamin (TEMED) er en vigtig katalysator til polyacrylamidgelpolymerisation. TEMED bruges ofte sammen med en anden katalysator, APS , til fremstilling af polyacrylamidgeler til protein- og nukleinsyreanalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger N
,N,N′ ,N′ -Tetramethylethylendiamin bruges som polymerisationsaccelerator i gelelektroforese, opløsningsmiddel og oxidationsreagens. N,N,N′ ,N′ -Tetramethylethylendiamin bruges som anti-hyperlipidæmisk, plantevækststimulator, patogenvæksthæmmer, giver plantesygdomsresistens. TEMED bruges sammen med ammoniumpersulfat til at katalysere polymerisationen af akrylamid ved fremstilling af polyacrylamidgeler, der bruges i gelelektroforese. TMEDA er almindeligt anvendt som en ligand for metalioner. TEMED kan også være en komponent i hypergoliske drivmidler. Tetramethylethylendiamin (TEMED) er en vigtig katalysator til polyacrylamidgelpolymerisation. TEMED bruges ofte sammen med en anden katalysator, APS , til fremstilling af polyacrylamidgeler til protein- og nukleinsyreanalyse.
Opløselighed Opløseligt i
vand 10 mg/ml ved 20 °C.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, kobber, kviksølv, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00008335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Smeltepunkt -55°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.775
Kogepunkt 120°C to 122°C
Flammepunkt 18°C (154°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.418
Mængde 100 mL
FN nummer UN2372
Beilstein 1732991
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9134
Opløselighedsinformation Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Formel vægt 116.21
Grad Elektroforese
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane