Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%
Artikelnummer. 11444214
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11444214
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12536.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin bruges sammen med ammoniumpersulfat til at katalysere polymerisationen af akrylamid og bis-acrylamid for at få polyacrylamidgeler. Det bruges også til adskillelse af proteiner eller nukleinsyrer. Yderligere bruges det som en ligand for metalioner som zink og kobber. Det er aktivt involveret i dannelsen af anionisk organometallisk kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger N
,N,N′ ,N′ -Tetramethylethylendiamin bruges sammen med ammoniumpersulfat til at katalysere polymerisationen af akrylamid og bis-acrylamid for at få polyacrylamidgeler. Det bruges også til adskillelse af proteiner eller nukleinsyrer. Yderligere bruges det som en ligand for metalioner som zink og kobber. Det er aktivt involveret i dannelsen af anionisk organometallisk kompleks.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, kuldioxid og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00008335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Smeltepunkt -55°C
Tæthed 0.775
Kogepunkt 120°C to 122°C
Flammepunkt 18°C (62°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Unpleasant
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.418
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2372
Beilstein 1732991
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane