Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 11434214
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434214 500 mL 500ml
11424214 100 mL 100ml
11444214 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12536.AP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116,208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin bruges sammen med ammoniumpersulfat til at katalysere polymerisationen af akrylamid og bis-acrylamid for at få polyacrylamidgeler. Det bruges også til adskillelse af proteiner eller nukleinsyrer. Yderligere bruges det som en ligand for metalioner som zink og kobber. Det er aktivt involveret i dannelsen af anionisk organometallisk kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger N
,N,N′ ,N′ -Tetramethylethylendiamin bruges sammen med ammoniumpersulfat til at katalysere polymerisationen af akrylamid og bis-acrylamid for at få polyacrylamidgeler. Det bruges også til adskillelse af proteiner eller nukleinsyrer. Yderligere bruges det som en ligand for metalioner som zink og kobber. Det er aktivt involveret i dannelsen af anionisk organometallisk kompleks.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, kuldioxid og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00008335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Smeltepunkt -55 °C
Tæthed 0.775
Kogepunkt 120 °C til 122 °C
Flammepunkt 18 °C (62 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Ubehageligt
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.418
Mængde 500 mL
FN nummer UN2372
Beilstein 1732991
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane