Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC, Fisher Chemical™
Product Code. 12696787 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mL
2.5 L
Unit Size:
2.5 L
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
12696787 2.5 L 2.5 L
10549960 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12696787 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/P190/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99+%, GLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer 8335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Specifications
Smeltepunkt -55°C
Farve Farveløs
pH 8.0 to 8.5
Kogepunkt 120°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Formel vægt 116.21g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NNN'N'-Tetramethyl-ethylene diamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.