Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99%, til biokemi, til elektroforese
Artikelnummer. 10760102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760102 5 g Glasflaske 5g
10168180 50 g Glasflaske 50g
10137560 100 g Glasflaske 100g
10005660 500 g Glasflaske 500g
10398863 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10760102 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420580050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.21
MDL nummer MFCD00008335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -55,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 120,0 °C til 122,0 °C
Flammepunkt 17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4169 til 1.4189
Mængde 5 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Specifik vægtfylde 0.77
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klart og uden dis.
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99%
Grad Biokemi
Fysisk form Væske