Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99%, til biokemi, til elektroforese
Artikelnummer. 10137560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
50g
5g
Artikelnummer. 10137560
Brand: Thermo Scientific Chemicals 420581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.21
MDL nummer MFCD00008335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -55.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 120.0°C to 122.0°C
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4169 to 1.4189
Mængde 100 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Specifik vægtfylde 0.77
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear and no haze
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99%
Grad Biokemi
Fysisk form Væske