Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 99,5%, renset ved omdestillation, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311230 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10311230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433831000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -55,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7700g/mL
Kogepunkt 120,0 °C til 122,0 °C
Flammepunkt 17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H16N2
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4169 til 1.4189
Mængde 100 mL
Merck Index 15,9277
Specifik vægtfylde 0.77
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: de fleste organiske opløsningsmidler
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.21
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane