Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
11451612 10 mL
1 options
Artikelnummer. 11451612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04805613
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Farve Farveløs
Tæthed 0,77 g/ml ved 25 °C
Molekylær formel C6H16N2
Mængde 10 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vægt 116.2
Procent renhed 0.98
Fysisk form Væske