Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethan, 99%
Artikelnummer. 10133620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133620 25 mL Glasflaske 25ml
10456770 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138400250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-80-9
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008328
InChI nøgle VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylmetandiamin
SMIL CN(C)CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 85.0°C
Flammepunkt −12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.3995 to 1.4015
Mængde 25 mL
Beilstein 04, 54
Fieser 03,21; 07,359
Specifik vægtfylde 0.74
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.