Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylchlorformamidiniumhexafluorphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate |
| CAS | 94790-35-9 |
| Smeltepunkt | 100,0 °C til 106,0 °C |
| Molekylær formel | C5H12ClN2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI nøgle | QZFWNEASXBNLCD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN(C)C(=[Cl+])N(C)C |
| IUPAC navn | [bis(dimethylamino)methyliden]-λ3-chloranylium |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.61 |
| Formel vægt | 280.58 |
Sikkerhed og håndtering
- N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidiniumhexafluorophosphate