Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin, 97,5%
Artikelnummer. 10795801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10795801 5 g Glasflaske 5g
10264900 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 366-29-0 | C16H20N2 | 240,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-29-0
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00008310
InChI nøgle YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethylbenzidine, benzidine, n,n,n',n'-tetramethyl, 4,4'-bis n,n-dimethylamino biphenyl, n,n,n',n'-tetramethyl-p,p'-benzidine, ccris 1000, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-dimethylamino phenyl phenyl dimethylamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetramethyl
PubChem CID 9702
IUPAC navn 4-[4-(dimethylamino)phenyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Navn note 97.5%
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.50%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ((CH3)2NC6H4-)2
Mængde 5 g
Beilstein 13, 221
Formel vægt 240.35
Procent renhed 97.50%
Fysisk form fint pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.