Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiuroniumhexafluorphosphat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11936401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11936401 5 g 5g
11946401 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440260050
 Begrænset vare
På lager
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 212333-72-7
Molekylær formel C10H16N3OS·F6P
Molekylvægt (g/mol) 371.29
InChI nøgle UCOGEMMJHLHOAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hott, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate, hott n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, ambotzrl-1156, acmc-209fij, ksc911c8f, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuron, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronhexafluorophosphate, n,n,n,n-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate
PubChem CID 10571248
IUPAC navn [dimethylamino-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanylmethyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMIL CN(C)C(=[N+](C)C)SC1=CC=CC=[N+]1[O-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiuronium hexafluorophosphate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111,7 °C til 113,6 °C
Farve Hvid til gul
Elementær analyse 30,41 til 34,29% C, 10,64 til 12,00% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 371.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiuronium hexafluorophosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.