Få mere at vide
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455448
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455448 10 g
30454378 25 g
30454823 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88956810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-01-4
Molekylær formel C10H16N2 . 2(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 237.17
IUPAC navn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetramethylbenzen-1,4-diamin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Formel vægt 236.0847